Läs mer
Ansell TouchNTuff™ 69-318 Latexhandskar
Handla allt Ansell Produkter
Storlek:
X-Small
Liten
Intermediär
Betydande
X-large
Förpackningsstorlek:
Paket med 100
Beskrivning
- Mjukt, elastiskt latexmaterial ger komfort
- Tunn, lätt design för ökad taktil känslighet
- Texturerade fingertoppar möjliggör enkel hantering av små föremål och verktyg
- FDA-standarder för användning i livsmedelsbearbetning
- Ambidextrous, engångsbruk
- Idealisk för många applikationer som involverar:
- Laboratorieanalys eller tekniskt arbete
- Intrikat hantering av delar
- Livsmedelsbearbetning och hantering
- Kvalitetskontroll
- Elektronik montering
- Lättare underhåll och städning
Specifikationer
Specifikationer
| Certifikat och efterlevnad | FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001, ISO 13485 |
| Certifieringar/efterlevnad (Europa) | Kategori III, EAC TP TC 019:2011, EN ISO 374-1:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, EN 374:2003 |
| Kemoterapeutisk klassad | Nej |
| Accelerator gratis | No |
| Användningsområden | Lab, Industriell |
| AQL | 1.5 |
| Färg | Naturlig |
| Disponibel | Engångsbruk |
| Exteriör finish | Delvis strukturerad |
| Fingertjocklek (engelska) | 5,5 mil |
| Visa mer |