Läs mer
TPL 10 spårmodell buffertlösning pH 10,1, WTW™
Kvantitet:
250 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
- pH-buffert av WTW som är exakt och spårbar till PTB/NIST i en bulkstorlek på 250 ml
- Lever upp till 3 år (oöppnad)
- Sparsam användning
- Enklaste hanteringen med hjälp av doseringsanordning
- Buffer 10.0 är bara fortfarande lämplig för inoLab™ enhet i serien nivå 1, 2, 3, bärbara mätare 3xx samt för diverse andra gamla enheter!
- Modern teknisk buffringslösning är spårbar till NIST (National Institute of Standards and Technology, USA )
- Noggrannhet är± 0,03 pH
Specifikationer
Specifikationer
| pH | 10.1 |
| Fysisk form | Vätska |
| Kvantitet | 250 mL |
| Förpackning | Flaska |
| Spårbarhet till NIST | Yes |