Läs mer
Thermo Scientific™ TR-FRET Coregulator Buffer C
Kvantitet:
25mL, 25 mL
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En specialiserad nukleär receptorbuffert som kan användas med Invitrogen's samling av renade nukleära receptorproteiner och analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TR-FRET Coregulator Buffer C, 25mL, Liquid, 8 pH Range, Store at 4°C, Proprietary Buffer, Water Soluble, Used For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation |
| Formatera | Liquid |
| Kvantitet | 25mL, 25 mL |
| För användning med (utrustning) | LanthaScreen™ Kärnreceptorkofaktorinteraktionsanalyser |
| Innehåll och lagring | TR-FRET Coregulator Buffer C kan skickas fryst eller i rumstemperatur. Förvara vid 4 °C. |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |