Läs mer
Thermo Scientific™ TR-FRET Coregulator Buffer I
Kvantitet:
25 ml
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
En specialiserad nukleär receptorbuffert som kan användas med Invitrogen's samling av renade nukleära receptorproteiner och analyser.
Specifikationer
Specifikationer
| Beskrivning | TR-FRET Coregulator Buffer I, 25mL, Liquid, 7.5 pH Range, Store at 20 to 30°C, Proprietary Buffer, Water Soluble, Used For Pharma & Biopharma, Target & Lead Identification & Validation |
| Formatera | Liquid |
| Kvantitet | 25 ml |
| För användning med (utrustning) | LanthaScreen™ Kärnreceptorkofaktorinteraktionsanalyser |
| Innehåll och lagring | TR-FRET Coregulator Buffer I kan skickas fryst eller i rumstemperatur. Förvara i rumstemperatur (20 °C till 30 °C). |
| Frakt skick | Godkänd för transport i rumstemperatur eller på våt eller torr is |