Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner för bekämpningsmedel
Produktkod. 10210705 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Stationär fas:
Trace™ Bekämpningsmedel II
Trace™ Bekämpningsmedel III
Trace™ Bekämpningsmedel IV
Trace™ Pesticid
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10210705
Brand: Thermo Scientific™ 26RC142P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Identifiera organofosfat- och klororganiska bekämpningsmedel med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet.
Identifiera organiska fosfat- och klororganiska bekämpningsmedel med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TRACE™ GC-kolonner för bekämpningsmedel. Dessa kolonner är speciellt designade och testade för att uppfylla de strängaste kraven för analys av bekämpningsmedel och herbicider.
Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet:
  • Låg blödning minskar MS-kontamination
  • Innovativ design underlättar användning vid högre temperaturer
  • Kolumninerthet resulterar i minimal toppsvansning och minskad nedbrytning av känsliga prover
Alternativa användningsområden:
  • Klorerade aromater
  • Växtsteroler
  • Pyretroider
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 280/300 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ Bekämpningsmedel IV
USP typ G43
För användning med (applikation) Analys av bekämpningsmedel
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.