Läs mer
Thermo Scientific™ UHPLC-filter
Produktkod. p-6827001 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Typ:
1,0 mm ID Ersättningsfilterpatron, 0,2μ m
2,1 mm ID Ersättningsfilterpatron, 0,2μ m
UHPLC Direct Connect Filterhållare
Förpackningsstorlek:
Paket med 5
Varje
Produktkod. 11550944
Brand: Thermo Scientific™ 22185
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Skyddar kolumner utan att kompromissa med prestanda.
Att offra prestanda är inte ett alternativ med Thermo Scientific™ UHPLC-filter som skyddar kolonner för Hypersil GOLD™ 1,9 μm och Syncronis 1,7 μm kolumner. Dessa UHPLC-filter ger en filterpatrondesign med låg volym, bibehåller toppformen och säkerställer minimal effektivitetsförlust genom spridning.
Begränsad garantiperiod: Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Partikelstorlek 0,2μ m
Typ 1,0 mm ID Ersättningsfilterpatron, 0,2μ m
Diameter (metrisk) Inre 1 mm
Produktlinje Thermo Scientific