Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-35MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
25 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.22 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0.5 μm
1 μm
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ TRACE TR-35MS GC-kolonner är mellanpolaritetskolonner som är utmärkta för många applikationer.
- Mellanpolaritetsfas, 35 % Fenylpolysilfenylensiloxan
- Exceptionellt låg ytaktivitet
- Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
- Liknar: DB-35, DB-35MS, HP-35, HP-35MS,MDN-35, Rtx-35, SPB-35, BPX35
Rekommenderas för:
- Bekämpningsmedel
- Herbicider
- Missbruksdroger
- Polyaromatiska kolväten
- Läkemedelsprodukter
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/360 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Produktlinje | SPÅRA |
| Stationär fas | Trace™ TR-35 MS |
| USP typ | G42 |
| För användning med (applikation) | Läkemedelsanalys, GC/MS för herbicider, GC/MS för narkotikamissbruk, GC/MS för polyaromatiska kolväten (PAH), GC/MS för läkemedel |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Mellanpolär |
| Visa mer |