Learn More
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-5MS GC-kolonner
Shop All Thermo Scientific ProductsDescription
Thermo Scientific™ TRACE TR-5MS GC-kolonner har en populär GCMS-fas för många applikationer.
- Opolär fas, 5% fenylpolysilfenylensiloxan
- Låg blödning och hög stabilitet
- Hög signal-till-brus för ökad känslighet
- Hög robusthet mot syre- och vattenföroreningar
- Liknar B-5, DB-5MS, DB-5.625 XTI-5, BPX5, Rtx-5MS, Rtx-5, SilMS, AT-5, AT-5MS, 007-5MS, SPB-5, CP-Sil 8CB, Ultra-2, HP-5, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, HP-5MS, RSL-200, CB-5, OV-5, PE-5, 007-2(MP-5), SE-52, SE-54, PTE-5, CC-5, RH-5ms, ZB-5
Rekommenderas för:
- Kolväten
- Lösningsmedel
- Bekämpningsmedel
- Herbicider
- Fenoler
- Aminer
Specifications
Specifications
| Max. Temperatur | 360/370 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | SPÅRA |
| Stationär fas | Trace™ TR-5 MS |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | Analys av bekämpningsmedel, GC/MS för lösningsmedel, GC/MS för bekämpningsmedel, GC/MS för herbicider, GC/MS för fenoler, GC/MS för aminer |
| Filmtjocklek | 0,1μ m |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Icke-polär |
| Show More |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.