Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0.1 μm
0,25μ m
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Bestäm metanol, fettsyrametylestrar (FAME) och glycerider i biodieselanalys med hög prestanda och reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TRACE™ TR-BioDiesel GC-kolonner. Biodiesel är en viktig komponent i utvecklingen av kolneutrala bränslen och specifika GC-kolonner inom TRACE-serien ger robust prestanda för att möta och överträffa metodkraven för detta applikationsområde.
Columns Specifically Designed to Meet Your Biodiesel Analysis Needs:
- TRACE TR-BioDiesel (M); for determination of residual methanol content in biodiesel according to EN Method 14110
- TRACE TR-BioDiesel (G); for the analysis of total glyceride content according to EN Method 14105
- TRACE TR-BioDiesel (F); for the analysis of FAME content in biodiesel according to EN Method 14103
- TRACE TR-BioDiesel (G) ASTM; for the analysis of total glyceride content according to ASTM method D-6584
- Low bleed, even at elevated temperatures
- Outstanding robustness for difficult separations
- Reliable and reproducible performance
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 300/320°C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Produktlinje | TRACE |
| Stationär fas | Trace™ TR-BioDiesel |
| USP typ | G1, G2, G38 |
| För användning med (applikation) | GC/MS for Biodiesel Analysis |
| Filmtjocklek | 0.1 μm |
| Längd (metrisk) | 10 m |
| Beskrivning | Bacillus Megaterium; ATCC 9885 |