Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Låg blödning även vid förhöjda temperaturer. Valde Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC Kolumner för enastående robusthet i svåranalyserade separationer.
- Polär fas, TPA-modifierad polyetylenglykol
- Bonded FFAP-fas
- Kvalitetstestad för analys av sura föreningar
- Motsvarar USP G25 och G35
- Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet
- Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
- Enastående robusthet för svåranalyserade separationer
- Pålitlig och reproducerbar prestanda
Rekommenderad användning:
- Syror
- FFAP-analys
- Alkoholer
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 240/250 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Produktlinje | SPÅRA |
| Stationär fas | Trace™ TR-FFAP |
| USP typ | G25, G35 |
| För användning med (applikation) | Sura föreningsanalys, GC för sur föreningsanalys |
| Filmtjocklek | 0,5μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Polär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.