Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-FFAP GC-kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Låg blödning även vid förhöjda temperaturer. Valde Thermo ScientificTM TRACETM TR-FFAP GC Kolumner för enastående robusthet i svåranalyserade separationer.
- Polar phase, TPA modified polyethylene glycol
- Bonded FFAP phase
- Quality tested for acidic compound analysis
- Equivalent to USP G25 and G35
- Excellent Quality and Reproducibility
- Low bleed even at elevated temperatures
- Outstanding robustness for difficult-to-analyze separations
- Reliable and reproducible performance
Recommended Use:
- Acids
- FFAP analysis
- Alcohols
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 240/250°C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Stationär fas | Trace™ TR-FFAP |
| USP typ | G25, G35 |
| För användning med (applikation) | GC for FFAP Analysis, GC for Acidic Compound Analysis |
| Filmtjocklek | 0.5 μm |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Polar |
| Beskrivning | 15 m x 0.53 mm x 0.5 μm |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.