Läs mer
Thermo Scientific™ TRACE™ TR-WaxMS GC-kolonner
Produktkod. p-4522540 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10503035
Brand: Thermo Scientific™ 260X142P
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Använd denna lågblödande, mycket stabila polära GC-kolonn för högpolaritetsseparationer för MS-analys.
För högpolaritetsseparationer som en del av GC/MS-analys, välj lågt utfall, hög polaritet Thermo ScientificTM TRACETM TR-WaxMS GC Kolumn. TRACE TR-WaxMS-kolonnen är tillverkad med en patenterad bindningsteknik som minimerar blödning och förlänger den maximala driftstemperaturen (260 till 280 ̊C).
Konstruerad för överlägsen prestanda :
  • Polär fas, polyetylenglykol
  • Proprietär bindningsmetod för utökade driftstemperaturer
  • Extremt låg blödning för förbättrad känslighet och biblioteksmatchningar
  • Hög stabilitet med syre och vatten
Användningsområden:
  • Aromatiska kolväten
  • Livsmedelstillsatser
  • Eteriska oljor
  • Alkoholer
  • Estrar
  • Aldehyder
  • Ketoner
Utmärkt kvalitet och reproducerbarhet:
  • Låg blödning även vid förhöjda temperaturer
  • Enastående robusthet för svåra separationer
  • Pålitlig och reproducerbar prestanda
Rekommenderad användning:
  • Aldehyder
  • Eteriska oljor
Alternativa användningsområden:
  • Syror
  • Alkoholer
  • Alkoholer i drycker
  • Alditolacetater (socker)
  • Aminer &endash;Alifatiska
  • Aminer &endash;Aromatisk
  • Herbicider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Fenoler
  • Flyktiga ämnen
Liknar:
  • DB-vax
  • Rtx™ -Vax
  • Stabilwax™
  • HP20M
  • BP20
  • HP-vax
  • HP-INNOWax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • PÅ™ -Vax
  • Nukol™
  • CP Wax 52CB
  • ZB-vax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 280/300 °C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Produktlinje SPÅRA
Stationär fas Trace™ TG-WAXMS
USP typ G16
För användning med (applikation) GC/MS för aromatiska kolväten, alkoholer, estrar, aldehyder och ketoner, GC/MS för livsmedelstillsatser och eteriska oljor
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Polär
Beskrivning 30 mx 0,25 mm x 0,25μ m
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.