Läs mer
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testat, Fisherbrand™
Handla allt Fisherbrand Produkter
Konduktivitet:
1 μS
10 000 μS
100 μS
100 000 μS
1000 μS
1413 μS
150,000 μS
200,000 μS
5 μS
Resistivitet:
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Anteckningar om koncentration eller sammansättning:
NIST Batch Tested
NIST individuella flasktestade
NIST-batchtestad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd NIST-spårbara referensmaterial för högsta möjliga noggrannhet. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) erbjuder enkel kalibrering med medföljande instruktioner och temperaturdiagram.
- Varje flaska innehåller en NIST-spårbar kalibreringsrapport från tillverkaren och information från batchtestning
- Inkluderar även steg-för-steg kalibreringsinstruktioner och temperaturkompensationstabell
- Noggrannhet vid 25 °C är (± 0,25 mikrosiemens för 1, 5, 10 mikrosiemens lösning eller± 0,25 % för andra lösningar) eller den osäkerhet som visas på certifikatet, beroende på vilket som är störst
- ISO 17034 (1750.02) (tidigare ISO Guide 34) Certifierat referensmaterial
Beställningsinfo
473 ml (16 oz.) Flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Conductivity Standard |
| Beskrivning | NIST Batch Tested, Resistivity: 200000 μ℧ |
| Förpackning | Flaska |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | NIST Batch Tested |
| Spårbarhet till NIST | NIST Batch Tested |
| Konduktivitet | 200,000 μS |
| Resistivitet | 200000 μ℧ |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Färg | Klart |
| Visa mer |