Läs mer
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testat, Fisherbrand™
Handla allt Fisherbrand Produkter
Konduktivitet:
1 μS
10 000 μS
100 μS
100 000 μS
1000 μS
1413 μS
150,000 μS
200,000 μS
5 μS
Resistivitet:
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Anteckningar om koncentration eller sammansättning:
NIST Batch Tested
NIST individuella flasktestade
NIST-batchtestad
missing translation for 'unitSize'
Varje
Description
Använd NIST-spårbara referensmaterial för högsta möjliga noggrannhet. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) erbjuder enkel kalibrering med medföljande instruktioner och temperaturdiagram.
- Each bottle includes a NIST-traceable calibration report supplied by the manufacturer and information from batch testing
- Also includes step-by step calibration instructions and temperature compensation chart
- Accuracy at 25°C is (±0.25 microsiemens for 1, 5, 10 microsiemen solution or ±0.25% for other solutions) or the uncertainty shown on the certificate, whichever is greater
- ISO 17034 (1750.02) (formerly ISO Guide 34) Certified Reference Material
Order Info
473 ml (16 oz.) Flaska
Specifications
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Conductivity Standard |
| Beskrivning | NIST Batch Tested, Resistivity: 0.001 mΩ |
| Förpackning | Bottle |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | NIST-batchtestad |
| Spårbarhet till NIST | NIST Batch Tested |
| Konduktivitet | 1000 μS |
| Resistivitet | 0,001 mOhm |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Färg | Clear |
| Show More |