Läs mer
Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM), NIST testat, Fisherbrand™
Handla allt Fisherbrand Produkter
Konduktivitet:
1 μS
10 000 μS
100 μS
100 000 μS
1000 μS
1413 μS
150 000 μS
200 000 μS
5 μS
Resistivitet:
0,00001 mOhm
0,0001 mOhm
0,00071 mOhm
0,001 mOhm
0,01 mOhm
0,5 mOhm
1,0 mOhm
150000 μ℧
200000 μ℧
Anteckningar om koncentration eller sammansättning:
NIST individuella flasktestade
NIST-batchtestad
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd NIST-spårbara referensmaterial för högsta möjliga noggrannhet. Traceable™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material (CRM) erbjuder enkel kalibrering med medföljande instruktioner och temperaturdiagram.
- Varje flaska innehåller en NIST-spårbar kalibreringsrapport från tillverkaren och information från batchtestning
- Inkluderar även steg-för-steg kalibreringsinstruktioner och temperaturkompensationstabell
- Noggrannhet vid 25 °C är (± 0,25 mikrosiemens för 1, 5, 10 mikrosiemens lösning eller± 0,25 % för andra lösningar) eller den osäkerhet som visas på certifikatet, beroende på vilket som är störst
- ISO 17034 (1750.02) (tidigare ISO Guide 34) Certifierat referensmaterial
Beställningsinfo
473 ml (16 oz.) Flaska
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Conductivity Standard |
| Beskrivning | NIST Batch Tested, Resistivity: 0.00001 mΩ |
| Förpackning | Flaska |
| Anteckningar om koncentration eller sammansättning | NIST-batchtestad |
| Spårbarhet till NIST | NIST Batch Tested |
| Konduktivitet | 100 000 μS |
| Resistivitet | 0,00001 mOhm |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Färg | Klart |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Signalord
- ||Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H319-Orsakar allvarlig ögonirritation.
- H315-Irriterar huden.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
- P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- MIXTURE LIST-Innehåller: n-propanol