Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kalejdoskop stoppur
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grå
Plommon lila
Rött
Skogsgrön
Soluppgång gul
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Beskrivning
Digitala stoppur med val av sex genomskinliga —färger färgkod för ett specifikt test eller instrument. Spårbart Kalejdoskop Stoppur visar tid på dygnet i timmar, minuter och sekunder, AM/PM, datum och veckodag.
- Timer range: 24 hour with 0.01 second resolution for the first 30 minutes, 1 second after that; 0.01% accuracy
- Single-action, time-out, cumulative-split, and continuous timing
- Time-of-day alarm
- Tactile-feel, audible 'click' provides a positive action
- 0.64 cm (0.25 in.) high LCD digits
- Dimensions (L x W x H): 5.1 x 5.7 x 1.3 cm (2 x 2.25 x 0.5 in.)
- Weight: 1 oz. (28.4 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digital Stopwatch |
| Tidsintervall | 24 hr. |
| Larm | Audible |
| Noggrannhet | 0.01% |
| Upplösning | 0.01 sec. |
| Visa | LCD |
| Färg | Skogsgrön |
| Mått (L x B x H) | 5.1 x 5.7 x 5.7 cm (2 x 2.24 x 2.24 in.) |
| Längd (engelska) | 2 in. |
| Längd (metrisk) | 5.1 cm |
| Visa mer |