Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kalejdoskop stoppur
Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grå
Plommon lila
Rött
Skogsgrön
Soluppgång gul
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Beskrivning
Digitala stoppur med val av sex genomskinliga —färger färgkod för ett specifikt test eller instrument. Spårbart Kalejdoskop Stoppur visar tid på dygnet i timmar, minuter och sekunder, AM/PM, datum och veckodag.
- Timerintervall: 24 timmar med 0,01 sekunders upplösning under de första 30 minuterna, 1 sekund efter det; 0,01 % noggrannhet
- Single-action, time-out, cumulative-split och kontinuerlig timing
- Tidslarm
- Taktil känsla, hörbart ''klick'' ger en positiv handling
- 0,64 cm (0,25 tum) höga LCD-siffror
- Mått (L x B x H): 5,1 x 5,7 x 1,3 cm (2 x 2,25 x 0,5 tum)
- Vikt: 1 oz. (28,4 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Digitalt stoppur |
| Tidsintervall | 24 hr. |
| Larm | Hörbar |
| Noggrannhet | 0.01% |
| Upplösning | 0,01 sek. |
| Visa | LCD |
| Färg | Grå |
| Mått (L x B x H) | 5,1 x 5,7 x 5,7 cm (2 x 2,24 x 2,24 tum) |
| Längd (engelska) | 2 tum |
| Längd (metrisk) | 5.1 cm |
| Visa mer |