Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Kalejdoskop stoppur
Produktkod. 11596883 Handla allt Fisherbrand Produkter
Färg:
Blått
Diverse
Grå
Plommon lila
Rött
Skogsgrön
Soluppgång gul
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Paket med 6
Produktkod. 11596883
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Digitala stoppur med val av sex genomskinliga —färger färgkod för ett specifikt test eller instrument. Spårbart Kalejdoskop Stoppur visar tid på dygnet i timmar, minuter och sekunder, AM/PM, datum och veckodag.
  • Timer range: 24 hour with 0.01 second resolution for the first 30 minutes, 1 second after that; 0.01% accuracy
  • Single-action, time-out, cumulative-split, and continuous timing
  • Time-of-day alarm
  • Tactile-feel, audible 'click' provides a positive action
  • 0.64 cm (0.25 in.) high LCD digits
  • Dimensions (L x W x H): 5.1 x 5.7 x 1.3 cm (2 x 2.25 x 0.5 in.)
  • Weight: 1 oz. (28.4 g)
Certifikat
Individuellt serienumrerade spårbart certifikat tillhandahålls från en ISO 17025 kalibreringslaboratorium ackrediterat av A2LA™ . Det indikerar spårbarhet till standarder som tillhandahålls av NIST™ .
Specifikationer
Produkttyp Digital Stopwatch
Tidsintervall 24 hr.
Larm Audible
Noggrannhet 0.01%
Upplösning 0.01 sec.
Visa LCD
Färg Rött
Mått (L x B x H) 5.1 x 5.7 x 5.7 cm (2 x 2.24 x 2.24 in.)
Längd (engelska) 2 in.
Längd (metrisk) 5.1 cm
Bredd (engelska) 2.24 in.
Bredd (metrisk) 5.7 cm
Höjd (engelska) 2.24 in.
Höjd (engelska) Display 0.25 in.
Höjd (metrisk) 5.7 cm
Höjd (metrisk) display 0.64 cm
Vikt (engelska) 1 oz.
Vikt (metrisk) 0.028 kg
Inkluderar 2 Year 'always on' battery, breakaway, easy safety release lanyard and keychain carabiner
För användning med (applikation) Single action, time out, cumulative split and continuous timing, time of day alarm, tactile feel, 'click' switches with a sound indicator provide a positive action
Certifikat och efterlevnad ISO 17025, A2LA, NIST