Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Minneshygrometer/termometer
Produktkod. p-4320789 Handla allt Fisherbrand Produkter
Typ:
Minneshygrometer/termometer
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11799825
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Visar samtidigt både temperatur och relativ luftfuktighet på dubbel 1,12 tum hög LCD-skärm.
  • Minsta/maximala luftfuktighet och temperaturavläsningar
  • Automatisk avstängningsfunktion
  • med datorutgång
  • m/Programmerbart ljudlarm
Specifikationer
Typ Minneshygrometer/termometer
Fuktighetsområde 10 till 95 %
Upplösning 0.001
Noggrannhet ±2 %
Temperaturområde (metriskt) -20 °C till +50 °C
Larmtyper Programmerbart ljudlarm
Visningstyp LCD
Material ABS-plast
Mått (L x B x H) 7,12 x 2,75 x 1,25 tum. (18 x 7 x 3 cm)
Längd (engelska) 7,12 tum.
Längd (engelska) Kabel 3 ft.
Längd (engelska) Sond 8,5 tum
Längd (metrisk) 18 cm
Längd (metrisk) kabel 91.4 cm
Längd (metrisk) sond 22 cm
Bredd (engelska) 2,75 tum
Bredd (metrisk) 7 cm
Höjd (engelska) 1,25 tum.
Höjd (metrisk) 3 cm
Diameter (engelska) Sond 0,7 tum
Diameter (metrisk) sond 1.7 cm
Vikt (engelska) 10,75 oz.
Vikt (metrisk) 0.304 kg
Inkluderar Kalibreringsinstruktioner
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt