Läs mer
Traceable™ One-Shot™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material Producer (CRM), Fisherbrand™
Handla allt Fisherbrand Produkter
Konduktivitet:
10, 100, 1000, 1413, 10 000, 100 000 μ℧
100 μ℧
1413 μ℧
1 000 μ℧
Kvantitet:
100 ml
6 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Idealisk för laboratorie- eller fälttillämpningar
Konduktivitetsstandarder för engångsbruk kalibrerar alla konduktivitetsmätare och sonder för maximal noggrannhet. Eliminera oro för extern behållarekontamination. Kalibrering görs i standardflaskan.
Kalibrering i behållare— noll kontaminering
- Spårbar till NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Noggrannhet: certifikat angiven osäkerhet eller± 0,25 mikrosiemen eller± 0,25 %
- 100% kompatibel med alla konduktivitetsmätare
- A2LA-ackrediteringar ISO 34 och ISO 17025 plus ISO 9001
- Inkluderar ett individuellt temperaturdiagram och steg-för-steg kalibreringsinstruktioner
- Enheter märkta (micromhos/microsiemens, ohm, parts per million/TDS)
- Engångsanvändning Eliminerar problem med extern kontaminering Varje standard innehåller 100mL
Sortiment (09-328-20) innehåller ett vardera av 09-328-6, -7, -8, -9, -10 och -12
Beställningsinfo
Varje flaska innehåller 100 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Conductivity Standard |
| Förpackning | 6/Pk. |
| Konduktivitet | 1413 μ℧ |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Färg | Klart |
| pH | 7 |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Meter |
| Löslighet | Soluble in water |
| Lösningstyp | Calibration Solution |
| Typ | Conductivity Standard |
| Visa mer |