Läs mer
Traceable™ One-Shot™ Conductivity Calibration Standards Certified Reference Material Producer (CRM), Fisherbrand™
Handla allt Fisherbrand Produkter
Konduktivitet:
10, 100, 1000, 1413, 10 000, 100 000 μ℧
100 μ℧
1413 μ℧
1 000 μ℧
Kvantitet:
100 ml
6 x 100 ml
Förpackningsstorlek:
Paket med 6
Beskrivning
Idealisk för laboratorie- eller fälttillämpningar
Konduktivitetsstandarder för engångsbruk kalibrerar alla konduktivitetsmätare och sonder för maximal noggrannhet. Eliminera oro för extern behållarekontamination. Kalibrering görs i standardflaskan.
Kalibrering i behållare— noll kontaminering
- Spårbar till NIST (National Institute of Standards and Technology)
- Noggrannhet: certifikat angiven osäkerhet eller± 0,25 mikrosiemen eller± 0,25 %
- 100% kompatibel med alla konduktivitetsmätare
- A2LA-ackrediteringar ISO 34 och ISO 17025 plus ISO 9001
- Inkluderar ett individuellt temperaturdiagram och steg-för-steg kalibreringsinstruktioner
- Enheter märkta (micromhos/microsiemens, ohm, parts per million/TDS)
- Engångsanvändning Eliminerar problem med extern kontaminering Varje standard innehåller 100mL
Sortiment (09-328-20) innehåller ett vardera av 09-328-6, -7, -8, -9, -10 och -12
Beställningsinfo
Varje flaska innehåller 100 ml
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Conductivity Standard |
| Förpackning | 6/Pk. |
| Konduktivitet | 1 000 μ℧ |
| Teknik | Calibration of Conductivity Instrument |
| Färg | Klart |
| pH | 7 |
| För användning med (utrustning) | Conductivity Meter |
| Löslighet | Soluble in water |
| Lösningstyp | Calibration Solution |
| Typ | Conductivity Standard |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
- Traceable® Conductivity Standard
- Varning
- Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 2
- Brandfarlig vätska Kategorija 2
- Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 2
- Specifik organtoxicitet Kategorija 3
- H225-Mycket brandfarlig vätska och ånga.
- H315-Irriterar huden.
- H335-Kan orsaka irritation i luftvägarna.
- H336-Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
- EUH210-Säkerhetsdatablad finns att rekvirera.
- P202-Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna.
- P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
- P233-Behållaren ska vara väl tillsluten.
- P240-Jorda/potentialförbind behållare och mottagarutrustning.
- P241-Använd explosionssäker elektrisk/ventilations-/belysnings-/ utrustning.
- P242-Använd endast verktyg som inte ger upphov till gnistor.
- P243-Vidta åtgärder mot statisk elektricitet.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P271-Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
- P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
- P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
- P370+P378-Vid brand: Släck med .
- MIXTURE LIST-Innehåller: n-propanol