Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Precision Sentry™ Digital termometer
Produktkod. p-8933013 Handla allt Fisherbrand Produkter
Sondtyp:
Flasksond
Kulsond
Vaccinflaska sond
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 16566810
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Detta Traceable™ Precision Sentry™ Digital termometer övervakar och visar ständigt aktuella, lägsta och högsta temperaturer.
  • Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA-ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium NIST-spårbara kalibrering.
  • Enkel min/max återställning med en knapp
  • Använd antingen den interna eller externa temperatursensorn
  • Växla enkelt mellan° F och° C
  • Se batteristatus med en blick
Specifikationer
Visa mått 1/2 tum.
Disponibel Engångsbruk
Emissionsförmåga Okänd
För användning med (applikation) Temperaturövervakning
Höjd (engelska) 1 tum
Höjd (metrisk) 2.54 cm
Inkluderar Sond, väggfäste, magnetfäste, krok- och öglemonteringsremsor, trådfäste (för sond), utfällbart bänkstativ, CR2032-batteri och NIST-spårbart certifikat (med data)
Längd (metrisk) 10.16 cm
Material Plast
Modell Kulsond
Sondtyp Kulsond
Upplösning 0,1°
Vikt (engelska) 0.15 lb.
Vikt (metrisk) 0.07 kg
Produkttyp Digital termometer
Datalagring Hold (Håll)
Längd (engelska) 4 tum
Max. Temperatur (engelska) 140 °F
Max. Temperatur (metrisk) 60 °C
Min. Temperatur (engelska) -58 °F
Min. Temperatur (metrisk) -50,0 °C
Temperaturområde (engelska) -58 °F till +140 °F
Temperaturområde (metriskt) -50 °C till +60 °C
Kalibrerad Ja
För användning med (utrustning) Temperaturövervakad utrustning
Batterityp 3 V CR2032
Noggrannhet ±0,5 °C (-20 °C till +60 °C),± 1 °C annars
Nedsänkningslängd 9 fot Kabel
Visa LCD
Bredd (metrisk) 8.89 cm