Läs mer
Fisherbrand™ Traceable™ Digital termometer för kyl/frys
Handla allt Fisherbrand Produkter
Sondtyp:
Flaska
Kula
Vaccinflaska
Beskrivning
- Larmindikatorn lyser starkt för att uppmärksamma dig på ett omedelbart problem
- Lär dig om utflykter innan de inträffar med förvarningslarmlampan som lyser orange när din kyl eller frys är inom 1 grad från din larminställning
- Använd mute-knappen för att tysta summerlarmet medan du undersöker problemet
- Personalintroduktion är en bris med en förbättrad, mer intuitiv användarupplevelse inklusive stora knappar, text med hög kontrast och målmedveten design
- Minska underhållet med förstärkt batterikraft och inredningstekniska uppgraderingar för högre prestanda
- Upprätthålla efterlevnad; inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA-ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
- Gör avläsningar snabbt och med säkerhet med hjälp av den tredubbla —displayen visar aktuella, höga och låga temperaturer samtidigt
- Välj det sondalternativ som passar din applikation
Specifikationer
Specifikationer
| Flaskstorlek | 5 mL |
| Certifikat och efterlevnad | NIST |
| Djup (engelska) | 0,75 tum |
| Djup (metriskt) | 19 mm |
| Diameter (engelska) Sond | 0,1875 tum. |
| Diameter (metrisk) sond | 4.7625 mm |
| För användning med (applikation) | Temperaturövervakning |
| Höjd (engelska) | 4,25 tum |
| Höjd (metrisk) | 107.95 mm |
| Inkluderar | Termometer, vaccinflasksond, kardborreband, AAA-batterier, snabbstartsguide och Traceable™ certifikat. |
| Visa mer |