Läs mer
Fisherbrand™ TraceableOne™ Engångsbruk USB Temperaturdatalogger
Handla allt Cole-Parmer Produkter
Temperaturområde (metriskt):
-20 °C till -15 °C
-20°C to -15°C
2 °C till 8 °C
2°C to 8°C
Dataminne:
16 000 avläsningar, 10 dagar, 1 minuts intervall
16 000 avläsningar, 60 dagar, 6 minuters intervall
16 000 avläsningar, 90 dagar, 10 minuters intervall
16,000 Readings, 30 Day, 3 min. Interval
Beskrivning
- LED-larmindikator för visuell statusindikering
- Tidsfördröjning på 30 minuter innan loggningen börjar för ökad loggningsnoggrannhet
- Skyddande plastpåse bibehåller vattentät IP67-klassificering
- Streckkod för intern skanning
- Inkluderar NIST-spårbart certifikat från vårt A2LA ackrediterade (1750.01) kalibreringslaboratorium
Specifikationer
Specifikationer
| Typ | Engångsbruk USB Temperaturdatalogger |
| Visningstyp | Ingen skärm |
| Dataminne | 16 000 avläsningar, 10 dagar, 1 minuts intervall |
| Kalibrering | NIST |
| Larmtyper | LED-indikator |
| Batterityp | 3.0 V CR2450 |
| Batteritid | 2 år |
| Kanaler | 1 |
| Gränssnitt | USB |
| Sensortyper | Temperatur |
| Visa mer |