Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1301MS GC-kolonner ger lågt utfall, utmärkt reproducerbarhet och kolumn-till-kolumn-konsistens även med känsliga detektorer som ECD och MS.
- Low to mid-polarity phase, 6% cyanopropylphenyl/94% dimethyl polysiloxane
- Long lifetime
- Excellent inertness
- Equivalent to USP G43 phase
- Similar to: Rtx-1301, DB-1301, BP-624, HP-1301, HP-624, SPB-1301, SPB-624, VP-1301, BF-624ms, CP-1301, CP-Select 624 CB
Recommended for:
- Alcohols
- Volatile organics
- Oxygenates
- Residual solvents
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260/280°C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-1301 MS |
| USP typ | G43 |
| För användning med (applikation) | ECD and GC/MS for Alcohols, ECD and GC/MS for Volatile Organics, ECD and GC/MS for Oxygenates, ECD and GC/MS for Residual Solvents |
| Filmtjocklek | 0.5 μm |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Mid-Polar |
| Beskrivning | 0.5um thickness; 0.53mm ID; 15m length |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.