Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-kolonner
Produktkod. 10076114 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0.1 μm
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10076114
Brand: Thermo Scientific™ 260892860
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använd dessa kolumner för GCMS-applikationer som kräver mer polaritet än en 5 % fenylkolonn.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-kolonner är särskilt lämpade för GCMS-applikationer som kräver mer polaritet än en 5 % fenylkolonn.
  • Mid-polarity phase of 50% diphenyl/50% dimethyl polysiloxane
  • Ideal for confirmational analysis
  • Excellent inertness for active compounds such as pesticides
  • Very low bleed ideal for analysis by GCMS
  • Similar to Rxi™-17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Recommended for:
  • Pesticides and herbicides
  • Rosin acids
  • Phthalate esters
  • Triglycerides
  • Sterols
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 300/320°C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-17 MS
USP typ G43
För användning med (applikation) GC/MS for Pesticides and Herbicides, GC/MS for Rosin Acids, GC/MS for Phthalate Esters, GC/MS for Triglycerides, GC/MS for Sterols
Filmtjocklek 1 μm
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Mid-Polar
Beskrivning 1um thickness; 0.53mm ID; 15m length
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.