Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-17MS GC-kolonner är särskilt lämpade för GCMS-applikationer som kräver mer polaritet än en 5 % fenylkolonn.
- Mellanpolaritetsfas av 50 % difenyl/50 % dimetylpolysiloxan
- Idealisk för konfirmationsanalys
- Utmärkt tröghet för aktiva föreningar såsom bekämpningsmedel
- Mycket låg blödning idealisk för analys med GCMS
- Liknar Rxi™ -17, DB-17, DB-608, VF-17ms, CP-Sil 24 CB
Rekommenderas för:
- Bekämpningsmedel och herbicider
- Kolofoniumsyror
- Ftalatestrar
- Triglycerider
- Steroler
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 300/320 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-17 MS |
| USP typ | G43 |
| För användning med (applikation) | Sterolanalys, GC/MS för kolofoniumsyror, GC/MS för ftalatestrar, GC/MS för triglycerider, GC/MS för steroler |
| Filmtjocklek | 0,5μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Mellanpolär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.