Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC-kolonner
Produktkod. 13498018 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
20 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.15 mm
0.18 mm
0.25 mm
0.32 mm
Filmtjocklek:
0,15μ m
0,18μ m
0,25μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 13498018
Brand: Thermo Scientific™ 260722750
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Optimera separationen när du analyserar aktiva miljöföreningar med denna GC-kolonn med låg blödning med överlägsen tröghet.
Optimera separationen när du analyserar aktiva miljöföreningar med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-17SilMS GC kolumn. Kolonnen har stabilitets- och prestandaprofilen idealisk för separation av aktiva miljöföreningar såsom polycykliska aromatiska kolväten (PAH). Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Midpolaritetsfas som liknar 50 % fenylmetylpolysiloxan
  • Hög termisk stabilitet— maximala temperaturer upp till 340° till 360 °C
Användningsområden
  • PAH
  • Bekämpningsmedel och herbicider
  • Ftalatestrar
  • Triglycerider
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat
  • Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet
  • Att minska kolonnblödning ökar reproducerbarheten av den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större kör-till-körning och batch-till-batch-reproducerbarhet
Rekommenderas för:
  • Herbicider
  • PAH
  • Bekämpningsmedel
  • Ftalatestrar
Alternativa användningsområden
  • Triglycerider
  • Ketoner
  • Nitroaromatics
  • Växtsteroler
  • Pyretroider
Liknar:
  • DB-17ms
  • VF-17 ms
  • CP-Sil 24 CB
  • ZB-50
  • BPX-50
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 340/360 °C
För användning med (applikation) Analys av ftalatestrar, GC/MS för bekämpningsmedel och herbicider, GC/MS för ftalatestrar, GC/MS för triglycerider
Längd (metrisk) 10 m
Diameter (metrisk) Inre 0.15 mm
USP typ G3
Produktlinje TraceGULD
Filmtjocklek 0,15μ m
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.