Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC-kolonner
Produktkod. 10426954 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
100 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,18μ m
0,25μ m
0,33μ m
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
1.5μ m
3μ m
5μ m
Conditionnement:
Varje
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 10426954
Marque: Thermo Scientific™ 260992120
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Välj det opolära Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MS GC kolumn för optimalt signal-brusförhållande, känslighet och MS-integritet. Uppnå konsekventa resultat med denna stabila kolonn med låg blödning.
Uppnå konsekventa resultat med denna stabila kolonn med låg blödning. För optimalt signal-brusförhållande, känslighet och MS-integritet för en mängd olika applikationer är den opolära TraceGOLD TG-1MS GC-kolonnen ett utmärkt val.
Engineered for Superior Performance:
  • Nonpolar, 100% dimethyl polysiloxane
  • Equivalent to USP G2
  • Exceptionally low bleed
  • Applications:
  • Hydrocarbons
  • Polychlorinated biphenyls (PCBs)
  • Drugs of abuse
  • Gasoline range organics (GROs)
  • Refinery gases
  • Essential oils
  • Pesticides
A Leap Forward in Performance with Low Bleed and Superior Inertness:
  • Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low-level analytes.
  • Minimizing column bleed extends the column lifetime, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult to analyze compounds.
Recommended For:
  • Hydrocarbons
  • GROs
  • Drugs of abuse
  • PCBs
Alternative Uses:
  • Chlorinated aromatics
  • Organochlorine pesticides
  • Organophosphorous pesticides
  • Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
  • Paraffins
  • Polywax
  • Pyrethroids
  • Semivolatiles
  • Xylenes
  • Similar To:
  • Rxi™-1ms
  • DB-1
  • DB-1ms
  • HP-1
  • HP-1ms
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • VF-1ms
  • CP-Sil 5 CB Low Bleed/MS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Max. Temperatur 330/350°C for Standard Columns; 430°C for Metal Columns
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-1 MS
USP typ G2
För användning med (applikation) GC/MS for Hydrocarbons, Solvent Impurities, PCB Congeners, and Aroclor Mixes, GC/MS for Simulated Distillation, Drugs of Abuse, Natural Gas Odorants, Essential Oils, and Pesticides
Filmtjocklek 0.5 μm
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Non-Polar
Beskrivning 0.5um thickness; 0.32mm ID; 15m length
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis