Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-1MT metall GC kolumner
Produktkod. 11835712 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Click to view available options
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
30 m
5 m
6 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0.15 μm
0,25μ m
0.5 μm
0,88μ m
1 μm
1μ m
2,65μ m
Unit Size:
Varje
Product Code. 11835712
Brand: Thermo Scientific™ 26M994100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Tänj gränserna för dina analyser med dessa opolära metallkolonner designade för användning vid förhöjd temperatur.
Flytta gränserna för dina analyser med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-1MT GC-kolonner. Dessa opolära metallpelare låter dig arbeta i temperaturer upp till 430 C °utan att kompromissa med prestanda när du analyserar mycket aktiva och aggressiva föreningar.
Engineered for Superior Performance:
  • Nonpolar, 100% dimethyl polysiloxane
  • Low bleed for excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity
  • Stable to 430°C
Applications:
  • Hydrocarbons
  • Solvent impurities
  • Polychlorinated biphenyl (PCB) congeners
  • Aroclor mixes
  • Simulated distillation
  • Drugs of abuse
  • Natural gas odorants
  • Essential oils
  • Pesticides
A Leap Forward in Performance with Low Bleed and Superior Inertness:
  • A low bleed, stable column produces consistent results.
  • Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes. Minimizing column bleed extends the column lifetime, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult compounds.
Recommended For:
  • Hydrocarbons
  • Gasoline range organics (GROs)
  • Drugs of abuse
  • PCBs
Alternative Uses:
  • Chlorinated aromatics
  • Organochlorine pesticides
  • Organophosphorous pesticides
  • Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs)
  • Paraffins
  • Polywax
  • Pyrethroids
  • Semivolatiles
  • Xylenes
Similar To:
  • MXT™-1
  • DB-1
  • DB-1MS
  • HP-1
  • HP-1MS
  • Ultra-1
  • SPB™-1
  • Equity™-1
  • MDN-1
  • CP-Sil 5 CB
  • VF-1ms
  • ZB-1HT
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Max. Temperatur Up to 430°C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Produktlinje TraceGOLD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-1 MT
USP typ G1, G2, G38
För användning med (applikation) GC for Optimal Signal-to-Noise Ratio, Sensitivity, and MS Integrity, GC for Hydrocarbons, GC for Gasoline Range Organics (GROs), GC for Drugs of Abuse, GC for PCBs
Temperaturområde -60°C to +430°C
Filmtjocklek 0.15 μm
Längd (metrisk) 6 m
Polaritet Non-Polar
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.