Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-kolonner
Produktkod. 10524875 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
Filmtjocklek:
0,25μ m
0,5μ m
0.5 μm
1μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10524875
Brand: Thermo Scientific™ 260841430
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Lös föreningar som fenyl- och cyanofaser inte kan använda med en GC-kolonn med lågt utfall med en exceptionellt inert fas.
Lös föreningar som fenyl- och cyanofaser inte kan använda Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-kolonn. TraceGOLD TG-200MS-kolonnen har en exceptionellt inert fas med selektivitet och elueringsordning optimerad för svåra separationer.
Konstruerad för överlägsen prestanda
  • Polär fas, trifluoropropylmetyl polysiloxan fast fas för att lösa föreningar som fenyl och cyano faser inte kan
  • Enastående termisk stabilitet och låg blödning
  • Lämplig för användning med känsliga detektorer inklusive elektrokemiska detektorer, kvävefosfordetektorer och masspektrometrar
  • Lämplig att använda som en bekräftelse GC kolumn
Användningsområden:
  • Lösningsmedel
  • Fluorkolväten
  • Alkoholer och ketoner
  • Silaner
  • Glykoler
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
  • Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat och det låga baslinjebruset möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
  • Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
  • Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
  • Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
  • Lösningsmedel
  • Fluorkolväten
  • Alkoholer och ketoner
  • Silaner
  • Glykoler
  • Alternativa användningsområden:
  • Herbicider
  • Organiska klorbekämpningsmedel
  • Fenoler
  • Liknar:
  • Rtx™ -200 MS
  • DB-200
  • DB-210
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 320/340 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-200 MS
USP typ G6
För användning med (applikation) Silananalys, ECD, NPD och GC/MS för fluorkolväten, ECD, NPD och GC/MS för alkoholer och ketoner, ECD, NPD och GC/MS för silaner, ECD, NPD och GC/MS för glykoler
Filmtjocklek 0,25μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Mellanpolär
Beskrivning 0,25 um Tjocklek; 0,32 mm ID; 30 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.