Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Lös föreningar som fenyl- och cyanofaser inte kan använda Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-200MS GC-kolonn. TraceGOLD TG-200MS-kolonnen har en exceptionellt inert fas med selektivitet och elueringsordning optimerad för svåra separationer.
- Polar phase, trifluoropropylmethyl polysiloxane solid phase to resolve compounds that phenyl and cyano phases cannot
- Outstanding thermal stability and low bleed
- Suitable for use with sensitive detectors including electrochemical detectors, nitrogen phosphorus detectors and mass spectrometers
- Appropriate for use as a confirmation GC column
- Solvents
- Fluorocarbons
- Alcohols and ketones
- Silanes
- Glycols
- This low-bleed, stable column produces consistent results, and the low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low-level analytes.
- Minimizing column bleed extends the column lifetime, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
- Solvents
- Fluorocarbons
- Alcohols and ketones
- Silanes
- Glycols
- Alternative Uses:
- Herbicides
- Organochlorine pesticides
- Phenols
- Similar To:
- Rtx™-200MS
- DB-200
- DB-210
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 320/340°C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-200 MS |
| USP typ | G6 |
| För användning med (applikation) | ECD, NPD, and GC/MS for Solvents, ECD, NPD, and GC/MS for Fluorocarbons, ECD, NPD, and GC/MS for Alcohols and Ketones, ECD, NPD, and GC/MS for Silanes, ECD, NPD, and GC/MS for Glycols |
| Filmtjocklek | 0.5 μm |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Mid-Polar |
| Beskrivning | 0.5 um Thickness; 0.25 mm ID; 30 m Length |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.