Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC Columns använder en kemiskt förändrad slangyta för att minska toppsvans och eliminerar behovet av kolonnpriming vid analys av aminer och andra basföreningar.
- Midpolaritetsfas, 35 % difenyl/65 % dimetylpolysiloxan
- Utvecklad för analys av aktiva basföreningar utan derivatisering
- Tillåter även analys av neutrala föreningar och adsorptiva föreningar med syregrupper som är känsliga för vätebindning
- Låg avluftning vid maximal driftstemperatur
Rekommenderas för:
- Aminer inklusive alkylaminer, diaminer, triaminer och etanolaminer
- Kvävehaltiga heterocykliska ämnen
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 220 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-35 MS Amine |
| För användning med (applikation) | GC/MS-aminer inklusive alkylaminer, diaminer, triaminer och etanolaminer, GC/MS för kväveinnehållande heterocykliska ämnen |
| Filmtjocklek | 1μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Mellanpolär |
| Beskrivning | 1 um Tjocklek; 0,25 mm ID; 30 m Längd |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.