Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC-kolonner
Produktkod. p-4522522 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10381285
Brand: Thermo Scientific™ 260922110
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Använder en kemiskt förändrad slangyta för att minska toppavskärning och eliminerar behovet av kolonnpriming vid analys av aminer och andra basiska föreningar.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS AMINE GC Columns använder en kemiskt förändrad slangyta för att minska toppsvans och eliminerar behovet av kolonnpriming vid analys av aminer och andra basföreningar.
  • Midpolarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • Developed for analysis of active basic compounds without derivatization
  • Also allows analysis of neutral compounds and adsorptive compounds with oxygen groups susceptible to hydrogen bonding
  • Low bleed at maximum operating temperature
Recommended for:
  • Amines including alkylamines, diamines, triamines and ethanolamines
  • Nitrogen-containing heterocyclics
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 220°C
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-35 MS Amine
För användning med (applikation) GC/MS Amines Including Alkylamines, Diamines, Triamines and Ethanolamines, GC/MS for Nitrogen-Containing Heterocyclics
Filmtjocklek 0.5 μm
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Mid-Polar
Beskrivning 0.5um thickness; 0.25mm ID; 15m length
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.