Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-35MS Columns erbjuder en högre fenylhalt, vilket ger användbar elueringsordning och retentionstidsändringar.
- Mid-polarity phase, 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
- Equivalent to USP G42 phase
- Similar to Rtx™-35, BD-35, HP-35, SPB-35, SPB-608
Recommended for:
- Organochlorine pesticides and herbicides
- Pharmaceuticals
- PCB cogeners
- Aroclor mixes
- Sterols
- Rosin acids
- Phthalate esters
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 300/320°C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-35 MS |
| USP typ | G42 |
| För användning med (applikation) | GC/MS for Organochlorine Pesticides and Herbicides, GC/MS for Pharmaceuticals, GC/MS for PCB Cogeners, GC/MS for Aroclor Mixes, Sterols, Rosin Acids, and Phthalate Esters |
| Filmtjocklek | 0.5 μm |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Mid-Polar |
| Beskrivning | 0.5 um Thickness; 0.32 mm ID; 15 m Length |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.