Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-kolonner
Produktkod. 10230195 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,15μ m
0,25μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10230195
Brand: Thermo Scientific™ 260950620
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-kolonner erbjuder utökad drift upp till °400 C, idealisk för högtemperatur-GC-applikationer.
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-kolonner erbjuder utökad drift upp till °400 C, idealisk för högtemperatur-GC-applikationer.
  • Låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
  • Lägre blödning och bättre tröghet än jämförbara högtemperaturkolonner
  • Specialdesign av slangar av smält kisel förlänger kolonnens livslängd med upp till 40 %
  • Liknar Rxi™ -5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Rekommenderas för:
  • Fenoler
  • Resterande lösningsmedel
  • Missbruksdroger
  • Halvflyktiga ämnen
  • Bekämpningsmedel
  • PCB
  • Lösningsmedel föroreningar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 380/400 °C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Produktlinje TraceGULD
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 HT
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) Analys av bekämpningsmedel, GC/MS för bekämpningsmedel, GC/MS för återstående lösningsmedel, lösningsmedel och föroreningar i lösningsmedel
Filmtjocklek 0,15μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Lågpolär
Beskrivning 0,15 um Tjocklek; 0,53 mm ID; 30 m Längd
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.