Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5HT GC-kolonner erbjuder utökad drift upp till °400 C, idealisk för högtemperatur-GC-applikationer.
- Låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
- Lägre blödning och bättre tröghet än jämförbara högtemperaturkolonner
- Specialdesign av slangar av smält kisel förlänger kolonnens livslängd med upp till 40 %
- Liknar Rxi™ -5HT, BD-5HT, VF-5HT, ZB-5HT
Rekommenderas för:
- Fenoler
- Resterande lösningsmedel
- Missbruksdroger
- Halvflyktiga ämnen
- Bekämpningsmedel
- PCB
- Lösningsmedel föroreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 380/400 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.32 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.32 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-5 HT |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | Analys av bekämpningsmedel, GC/MS för bekämpningsmedel, GC/MS för återstående lösningsmedel, lösningsmedel och föroreningar i lösningsmedel |
| Filmtjocklek | 0,1μ m |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Lågpolär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.