Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT metall GC kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
TG-5MT Metal GC Columns ger större robusthet under ökad belastning.
- Can be used at elevated temperature without risk of bleed or breakdown
- Excellent inertness when working with highly active compounds
- Robust under stress
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns) |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-5 MT |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | Solvent Impurities Analysis, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes |
| Partikelstorlek | 1.5 μm |
| Temperaturområde | -60°C to +430°C |
| Filmtjocklek | 1.5 μm |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.