Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT metall GC kolumner
Produktkod. 11850483 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11850483
Brand: Thermo Scientific™ 26M983960
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Ger större stabilitet och tröghet vid förhöjda temperaturer och vid arbete med högaktiva föreningar med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT metall GC kolumner.
TG-5MT Metal GC Columns ger större robusthet under ökad belastning.
  • Can be used at elevated temperature without risk of bleed or breakdown
  • Excellent inertness when working with highly active compounds
  • Robust under stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns)
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 MT
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) GC/MS for Semi-Volatiles, Phenols, and Amines, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes
Partikelstorlek 3 μm
Temperaturområde -60°C to +430°C
Filmtjocklek 3 μm
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Low-Polar
Visa mer Visa mindre
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.