Learn More
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT metall GC kolumner
Product Code. 11890473 Shop All Thermo Scientific Products
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Längd (metrisk):
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0.5 μm
1 μm
1.5 μm
3 μm
missing translation for 'unitSize'
Varje
Product Code. 11890473
missing translation for 'mfr': Thermo Scientific™ 26M982230
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Ger större stabilitet och tröghet vid förhöjda temperaturer och vid arbete med högaktiva föreningar med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5MT metall GC kolumner.
TG-5MT Metal GC Columns ger större robusthet under ökad belastning.
  • Can be used at elevated temperature without risk of bleed or breakdown
  • Excellent inertness when working with highly active compounds
  • Robust under stress
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Max. Temperatur 330/350°C (Standard Columns), 430°C (Metal Columns)
Diameter (metrisk) 0.25 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.25 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-5 MT
USP typ G27, G36
För användning med (applikation) GC/MS for Semi-Volatiles, Phenols, and Amines, GC/MS for Residual Solvents and Solvent Impurities, GC/MS for Drugs of Abuse, Pesticides, PCB Cogeners, and Aroclor Mixes
Partikelstorlek 0.5 μm
Temperaturområde -60°C to +430°C
Filmtjocklek 0.5 μm
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Low-Polar
Show More Show Less
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.