Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-5SilMS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
12 m
15 m
20 m
30 m
40 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.15 mm
0.18 mm
0.2 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,15μ m
0.15 μm
0,18μ m
0.18 μm
0,25μ m
0.25 μm
0.33 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-5SilMS GC-kolonner innehåller fenylgrupper i polymerens ryggrad för förbättrad termisk stabilitet, minskad blödning och minskad känslighet för oxidation.
- Lågpolaritet, silarylenfas med selektivitet jämförbar med 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
- Designad för låg blödning och enastående tröghet
- Liknar DB-5MS, VF-5ms, CP-Sil 8 Low-Bleed/MS, Rxi-5Sil MS, BPX5, ZB-5ms, Optima-5MS, SLB-5
Rekommenderas för:
- GC/MS-applikationer som använder jonfällningssystem
- Polycykliska aromater
- Kolväten inklusive klorerade kolväten
- Ftalater
- Fenoler
- Aminer
- Organofosfater
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 330/350 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-5 SilMS |
| USP typ | G27, G36 |
| För användning med (applikation) | GC/MS-applikationer som använder Ion-Trap-system, GC/MS för polycykliska aromater, ftalater, fenoler, aminer och organofosfater, GC/MS för kolväten inklusive klorerade kolväten |
| Filmtjocklek | 0,5μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Lågpolär |
| Visa mer |