Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-ALC Plus GC Kolumn
Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk) Inre:
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
1.8μ m
3μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Beskrivning
Använd den mest använda MS-fasen i gaskromatografi med 5% fenylfasen Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-ALC GC kolumn.
- Fas med låg polaritet, 5 % difenyl/95 % dimetylpolysiloxan
- Låg blödning för utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet
- Exceptionell tröghet idealisk för analys av aktiva föreningar
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260 °C |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Filmtjocklek | 3μ m |
| Längd (metrisk) | 30 mm |