Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I och II GC-kolonner
Produktkod. p-4522389 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Diameter (metrisk):
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Stationär fas:
TraceGOLD™ TG-OPP I
TraceGOLD™ TG-OPP II
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 11561104
Brand: Thermo Scientific™ 260760690
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Analysera organofosfor-bekämpningsmedel med ultralågt blödning, överlägsen tröghet och konsekvent reproducerbarhet.
Analysera organiska fosforbekämpningsmedel med ultralåg blödning, överlägsen tröghet och konsekvent reproducerbarhet med hjälp av Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-OPP I och II GC kolumner. Denna kolumns låga blödning ger utmärkt signal-brusförhållande, känslighet och masspektral integritet. Räkna med fullständig separering av organofosforbekämpningsmedel med en snabb analystid. TraceGOLD TG-OPP I och II GC-kolonner är idealiska för USA EPA-metoder 8141A.
A Leap Forward in Performance with Low Bleed and Superior Inertness
  • Low-bleed, stable column produces consistent results.
  • Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
  • Minimal column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
  • Reduced column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior intertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Redefines Expectations for GC
  • Low bleed, delivering excellent signal-to-noise ratio, sensitivity and mass spectral integrity.
  • Fast analysis time, facilitating full separation of organophosphorus pesticides.
  • Ideal for U.S. EPA methods 8141A
Similar To
  • Rtx™-OPPesticides
  • Rtx™-OPPesticides2
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 330°C
Diameter (metrisk) 0.53 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.53 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-OPP I
För användning med (applikation) GC/MS for Organophosphorus Pesticides
Filmtjocklek 0.83 μm
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Non-Polar