Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD TG-POLAR GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Förfina dina förväntningar på GC/MS med hög polaritet med Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-POLAR-kolonner, som är speciellt designade med en polymer och ytbehandling för att övervinna traditionella problem med högpolaritetskolonner.
Konstruerad för överlägsen prestanda
- Mycket polär fas, 90 % biscyanopropyl/10 % fenylcyanopropylpolysiloxan, ej bunden
- Starkt dipolmoment och hög selektivitet för cis/trans-föreningar eller föreningar med konjugerade dubbelbindningar
- Motsvarar USP G8 och G48
Användningsområden:
- Cis/Trans-fettsyrametylestrar (FAME)
- Dioxiner
Ett språng framåt i prestanda med låg blödning och överlägsen tröghet:
- En stabil kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
- Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
- Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
- Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
- Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Alternativa användningsområden:
- Alkoholer
- Aldehyder
- Biodiesel –FAMEs
Liknar:
- DB-23
- HP-23
- Rtx™™ -2330
- SP™ -2330
- SP™ -2380
- SPB™ -2560
- HP-88
- Silar™™ 90c
- CP-Sil 88 FAME
- CP-Sil 88
- BPX 70
- BPX 90
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 260/275 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-Polar |
| USP typ | G8, G48 |
| För användning med (applikation) | Dioxinanalys, GC/MS för dioxiner |
| Filmtjocklek | 0,2μ m |
| Längd (metrisk) | 30 m |
| Polaritet | Mycket polär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.