Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Identifiera organiska syror med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet samtidigt som du förhindrar oxidativ skada med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS En GC-kolonn.
- Polär fas, syradeaktiverad polyetylenglykol
- Motstår oxidativ skada och adsorption av syror
- Utmärkta toppformer för syror med hög MW
- Motsvarar USP G25, G35 faser
- Organiska syror
- Fria fettsyror
- Alkoholer
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
- Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
- Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
- Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
- Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
- Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
- Syror
- Karboxylsyror
- Organiska syror
- Alternativa användningsområden:
- Alkoholer
- Alkoholer i drycker
- Aldehyder
- Alditolacetater (socker)
- Eteriska oljor
- Liknar:
- DB-FFAP
- HP-FFAP
- Nukol™
- OV™ -351
- CP-Vax 58 CB
- Stabilvax™ -DA
- BP-21
- Optima™ FFAP
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 240/250 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-WAXMS A |
| USP typ | G25, G35 |
| För användning med (applikation) | Alkoholanalys, GC/MS för fria fettsyror, GC/MS för alkoholer |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Polär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.