Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS A GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Identifiera organiska syror med hög prestanda, känslighet och reproducerbarhet samtidigt som du förhindrar oxidativ skada med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS En GC-kolonn.
- Polar phase, acid-deactivated polyethylene glycol
- Resists oxidative damage and adsorption of acids
- Excellent peak shapes for high MW acids
- Equivalent to USP G25, G35 phases
- Organic acids
- Free fatty acids
- Alcohols
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
- This low-bleed, stable column produces consistent results.
- Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
- Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
- Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
- Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
- Acids
- Carboxylic acids
- Organic acids
- Alternative Uses:
- Alcohols
- Alcohols in beverages
- Aldehydes
- Alditol acetates (sugars)
- Essential oils
- Similar To:
- DB-FFAP
- HP-FFAP
- Nukol™
- OV™-351
- CP-Wax 58 CB
- Stabilwax™-DA
- BP-21
- Optima™ FFAP
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 240/250°C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-WAXMS A |
| USP typ | G25, G35 |
| För användning med (applikation) | GC/MS for Organic Acids, GC/MS for Free Fatty Acids, GC/MS for Alcohols |
| Filmtjocklek | 0.25 μm |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Polar |
| Beskrivning | 0.25umthickness; 0.53mm ID; 60m length |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.