Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-kolonner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Analysera FAMEs med utmärkt termisk stabilitet med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC Column.
- Polär fas, polyetylenglykol
- Polar-deaktiverad yta som tätt binder polymer för utmärkt termisk stabilitet
- Motståndskraftig mot oxidativ skada och skador från starkt sura eller basiska flyktiga ämnen bättre än fasta silikonfaser
- Användningsområden:
- Fettsyrametylestrar (FAME)
- Smakföreningar och eteriska oljor
- Lösningsmedel
- Xylenisomerer
- EPA-metod 603 för akrolein/akrylnitril
Ett språng framåt i kolumnprestanda med låg blödning och överlägsen tröghet
- Denna stabila kolonn med låg blödning ger konsekventa resultat.
- Lågt baslinjebrus möjliggör förbättrade detektionsgränser med förbättrad upplösning av lågnivåanalyter.
- Att minimera kolonnutsläpp förlänger kolonnens livslängd, vilket leder till högre produktivitet.
- Att reducera kolonnblödning ökar reproducerbarheten för den stationära fasen över tiden, vilket resulterar i större reproducerbarhet från serie till serie och batch-till-batch.
- Överlägsen tröghet säkerställer utmärkt toppform och känslighet, särskilt för högaktiva eller svåranalyserade föreningar.
Rekommenderas för:
- Aldehyder
- Eteriska oljor
- Lösningsmedel
- Xylener
- Alternativa användningsområden:
- Syror
- Alkoholer
- Alkoholer i drycker
- Alditolacetater (socker)
- Aminer &endash;Alifatiska
- Aminer &endash;Aromatisk
- Herbicider
- Ketoner
- Nitroaromatics
- Fenoler
- Flyktiga ämnen
Liknar:
- DB-WAX
- DB-WAXetr
- HP-vax
- HP-Innowax
- SUPELCOWAX™ 10
- CP-Vax 52 CB
- Stabilwax™
- Rtx™ -Vax
- BP20
- ZB-vax
- Optima™ Vax
- PÅ™ -Vax
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | 240/260 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.25 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.25 mm |
| Produktlinje | TraceGULD |
| Stationär fas | TraceGOLD™ TG-WAXMS |
| USP typ | G14, G15, G16, G20, G39 |
| För användning med (applikation) | Xylenisomeranalys, GC/MS för smakföreningar och eteriska oljor, GC/MS för lösningsmedel, GC/MS för xylenisomerer, GC/MS för EPA-metod 603 för akrolein/akrylnitril |
| Filmtjocklek | 0,25μ m |
| Längd (metrisk) | 60 m |
| Polaritet | Polär |
| Visa mer |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.