Läs mer
Thermo Scientific™ TraceGOLD™ TG-WaxMS GC-kolonner
Produktkod. 10535065 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
60 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.1 mm
0.25 mm
0.32 mm
0.53 mm
Filmtjocklek:
0,1μ m
0,25μ m
0.25 μm
0,5μ m
0.5 μm
1 μm
1μ m
1.5 μm
1.5μ m
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10535065
Brand: Thermo Scientific™ 260882850
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Analysera FAMEs med utmärkt termisk stabilitet med denna kolumn.
Analysera FAMEs med utmärkt termisk stabilitet med hjälp av Thermo ScientificTM TraceGOLDTM TG-WaxMS GC Column.
Engineered for Superior Performance
  • Polar phase, polyethylene glycol
  • Polar-deactivated surface that tightly binds polymer for excellent thermal stability
  • Resistive to oxidative damage and damage from strongly acidic or basic volatiles better than silicone solid phases
  • Applications:
  • Fatty acid methyl esters (FAMEs)
  • Flavor compounds and essential oils
  • Solvents
  • Xylene isomers
  • EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile
A Leap Forward in Column Performance with Low Bleed and Superior Inertness
  • This low-bleed, stable column produces consistent results.
  • Low baseline noise enables improved limits of detection with enhanced resolution of low level analytes.
  • Minimizing column bleed extends column lifetime, leading to higher productivity.
  • Reducing column bleed increases reproducibility of the stationary phase over time, resulting in greater run-to-run and batch-to-batch reproducibility.
  • Superior inertness ensures excellent peak shape and sensitivity, especially for highly active or difficult-to-analyze compounds.
Recommended For:
  • Aldehydes
  • Essential oils
  • Solvents
  • Xylenes
  • Alternative Uses:
  • Acids
  • Alcohols
  • Alcohols in beverages
  • Alditol acetates (sugars)
  • Amines&endash;Aliphatic
  • Amines&endash;Aromatic
  • Herbicides
  • Ketones
  • Nitroaromatics
  • Phenols
  • Volatiles
Similar To:
  • DB-WAX
  • DB-WAXetr
  • HP-Wax
  • HP-Innowax
  • SUPELCOWAX™ 10
  • CP-Wax 52 CB
  • Stabilwax™
  • Rtx™-Wax
  • BP20
  • ZB-Wax
  • Optima™ Wax
  • AT™-Wax
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur 240/260°C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Stationär fas TraceGOLD™ TG-WAXMS
USP typ G14, G15, G16, G20, G39
För användning med (applikation) GC/MS for FAMEs, GC/MS for Flavor Compoundsand Essential Oils, GC/MS for Solvents, GC/MS for Xylene Isomers, GC/MS for EPA Method 603 for Acrolein/Acrylonitrile
Filmtjocklek 1 μm
Längd (metrisk) 15 m
Polaritet Polar
Beskrivning 1 um Thickness; 0.32 mm ID; 15 m Length
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.