Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC kolumner
Handla allt Thermo Scientific ProdukterBeskrivning
Uppnå konsekvent, reproducerbar separation av CO2, metan och 02/N2/CO. Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC-kolonner ger hög prestanda och oöverträffad stabilitet. Kolumnerna använder en opolär, 100 % divinylbensenfas, och partiklarna införlivas i väggarna på röret för att i huvudsak inte frigöra partiklar. Denna starka bindning hjälper till att förhindra skador på detektionssystem.
- C1 till C3 isomerer och alkaner upp till C12
- Separation av CO2, metan och O2/N2/CO
- Analys av syresatta föreningar och lösningsmedel
- CP-PoraPLOT Q
- Rt™ -Q-BOND
- CP-PoraBond Q
- Supel-Q™ -Tomt
- PÅ™ -Q
Specifikationer
Specifikationer
| Max. Temperatur | Upp till 300/320 °C |
| Diameter (metrisk) | 0.53 mm |
| Diameter (metrisk) Inre | 0.53 mm |
| Stationär fas | TracePLOT™ TG-BOND Q |
| För användning med (applikation) | Separation av CO2, Metan och O2/N2/CO Analys, Separation av CO2, Metan och O2/N2/CO, Analys av syrehaltiga föreningar och lösningsmedel |
| Filmtjocklek | 20μ m |
| Längd (metrisk) | 15 m |
| Polaritet | Icke-polär |
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.