Läs mer
Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC kolumner
Produktkod. 10439634 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Längd (metrisk):
10 m
15 m
30 m
Diameter (metrisk) Inre:
0.32 mm
0.53 mm
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 10439634
Brand: Thermo Scientific™ 260046030
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Uppnå konsekvent, reproducerbar separation av CO2, metan och 02/N2/CO med den opolära PLOT-kolonnen utan i princip ingen partikelfrisättning.
Uppnå konsekvent, reproducerbar separation av CO2, metan och 02/N2/CO. Thermo Scientific™ TracePLOT TG-BOND Q GC-kolonner ger hög prestanda och oöverträffad stabilitet. Kolumnerna använder en opolär, 100 % divinylbensenfas, och partiklarna införlivas i väggarna på röret för att i huvudsak inte frigöra partiklar. Denna starka bindning hjälper till att förhindra skador på detektionssystem.
Användningsområden:
  • C1 till C3 isomerer och alkaner upp till C12
  • Separation av CO2, metan och O2/N2/CO
  • Analys av syresatta föreningar och lösningsmedel
Liknar:
  • CP-PoraPLOT Q
  • Rt™ -Q-BOND
  • CP-PoraBond Q
  • Supel-Q™ -Tomt
  • PÅ™ -Q
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Max. Temperatur Upp till 300/320 °C
Diameter (metrisk) 0.32 mm
Diameter (metrisk) Inre 0.32 mm
Stationär fas TracePLOT™ TG-BOND Q
För användning med (applikation) Analys av syrehaltiga föreningar och lösningsmedel, Separation av CO2, Metan och O2/N2/CO, Analys av syrehaltiga föreningar och lösningsmedel
Filmtjocklek 10μ m
Längd (metrisk) 30 m
Polaritet Icke-polär
Begränsad garantiperiod:
Med förbehåll för alla garantikrav och undantag som anges i våra försäljningsvillkor, är denna produkt garanterad från det datum vi skickar produkten och i nittio (90) dagar därefter.
Ansvarsfriskrivning för intern forskningsanvändning:
Eventuella begränsningar för köparen att använda produkten/produkterna endast för interna forskningsändamål gäller inte produkten/produkterna på webbsidorna som är kopplade till detta uttalande.